Learn More
Acetilacetonato de óxido de vanadio (IV), TRC
Código de producto. 30449561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449561 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30449561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09636010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(IV) Oxide Acetylacetonate
CAS 3153-26-2
Fórmula molecular C10H14O5V
Cantidad 10 g
Sinónimo Bis(2,4-pentanedionato)oxovanadium, Bis(2,4-pentanedionato)oxovanadium(IV), Bis(acetylacetonato)oxovanadium, Bis(acetylacetonato)oxovanadium(IV), Bis(acetylacetonato)oxyvanadium, NSC 116105, NSC 4659, NSC 52327, Nacem Vanadyl, Oxobis(2,4-pentanedionato)vanadium, Oxobis(acetylacetonato)vanadium, Oxovanadium(II) Acetylacetonate, Vanadium Oxide Acetylacetonate, Vanadium(IV) Bis(acetylacetonato)(oxo), Vanadium(IV) Oxide Bis(2,4-pentanedionate), Vanadyl Acetylacetonate, Vanadyl Bis(2,4-pentanedionate), Vanadyl Bis(acetylacetonate), VoAA
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
SMILES CC(=O)\C=C(\C)/O[V](=O)O\C(=C/C(=O)C)\C
Nombre IUPAC oxo-bis[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-il]oxi]vanadio
Peso molecular (g/mol) 265.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0281