Learn More
Thermo Scientific™ Vanadium(III) oxide, 99.7% (metals basis)
Código de producto. 17608355
Cambiar vista
Click to view available options
25 g
Código de producto.
17608355 25 g
1 options
Código de producto. 17608355 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4337714
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 1970°
CAS 1314-34-7
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula molecular V{2}O{3}
Número MDL MFCD00011455
Número UN UN3285
Índice Merck 14,9923
Sinónimo Vanadium trioxide;
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.88
Porcentaje de pureza 99.7%
Densidad 4.87