Learn More
Óxido de vanadio(III), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351659 250 g 250 g
11341659 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012301.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-34-7 | O3V2 | 149.88 g/mol
Vanadium(III) oxide catalyzes the direct fluorination reactions. It is used in the coating of carbon nanotubes and as an electrode in lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-34-7
Fórmula molecular O3V2
Peso molecular (g/mol) 149.88
Número MDL MFCD00011455
Clave InChI KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 518710
SMILES O=[V]O[V]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(III) oxide
Punto de fusión 1970°C
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Información de solubilidad Insoluble in water
Nombre IUPAC Oxo[(oxovanadio)oxi]vanadio
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.88
Olor Odorless
Densidad 4.87
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium oxide