Learn More
Vanadio(III) 2,4-pentanedionato, normalmente 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388217 5 g 5 g
11378217 25 g 25 g
11368217 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022940.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 13476-99-8 | C15H21O6V | 348.27 g/mol
Vanadium(III) 2,4-pentanedionate is used as homogeneous catalyst, primary and secondary intermediates, Laboratory chemicals, and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13476-99-8
Fórmula molecular C15H21O6V
Peso molecular (g/mol) 348.27
Número MDL MFCD00000033
Clave InChI ZVFSRLXFKIWGRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Vanadium(III) acetylacetonate
PubChem CID 122198782
Nombre IUPAC vanadium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [V+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Cantidad 5 g
Número UN UN3285
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water 2g/L,toluene,ethanol,acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.27
Porcentaje de pureza 97% (typically)
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium(III) 2,4-pentanedionate