Learn More
Cloruro de vanadio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vanadium Chloride |
| CAS | 7718-98-1 |
| Fórmula molecular | VCl3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Vanadium Trichloride, Vanadium(3+) Chloride, Vanadium(III) Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | Cl[V](Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | triclorovanadio |
| Peso molecular (g/mol) | 157.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.8505 |