Learn More
Carburo de vanadio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376508 25 g 25 g
11366508 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012141.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12070-10-9 | CV | 62.95 g/mol
Vanadium carbide is used as an additive to tungsten carbide to fine the carbide crystals to improve the property of the cermets. It used in cutting tools and the steel industry. Used as material for research in electronics. Used anode materials for lithium ion batteries, and in supercapacitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12070-10-9
Fórmula molecular CV
Peso molecular (g/mol) 62.95
Número MDL MFCD00049698
Clave InChI ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC methanidylidynevanadiumylium
SMILES [C-]#[V+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium carbide
Punto de fusión 2810°C
Color Negro
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% metal basis
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.95
Olor Odorless
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium carbide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium carbide