Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Vampire
Código de producto. 10749222 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,0 l/min.
Packungsgröße:
1 PCS
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Packungsgröße
10749222 2,0 l/min. 1 PCS
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10749222 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53271000
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Transportable, bomba de manguera para líquidos, independiente de la alimentación eléctrica. Ideal para tomar muestras de barriles, tanques, pozos, separadores de agua y sistemas de alcantarillado y purificación. Vampire se presenta en un práctico estuche de transporte con: Unidad de accionamiento, dos baterías recargables, cargador de batería, lámpara LED, portabotellas, botella LDPE 250 mL, bomba de manguera y manguera de 5 m de PE.
Ideal para el muestreo de barriles, tanques, pozos, separadores de agua y sistemas de depuración y aguas residuales. Vampire se entrega en un práctico maletín de transporte con una unidad de accionamiento (12 V), dos baterías recargables, un cargador de batería, un soporte para botellas, una botella de LDPE de 250 ml, una bomba de manguera y una manguera de 5 m de PE.
  • Fácil limpieza, el líquido solo está en contacto con la manguera
  • Independiente de la alimentación de red con baterías recargables y cargador, incluida la batería de repuesto
  • Toma de muestras directamente en la botella de muestra original
  • Altura de succión hasta 5m
  • También es adecuado para sustancias contaminadas o medios que contengan partículas
  • Buena resistencia química
  • Buena velocidad de entrega de hasta 2,0 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Liquid Sampler
Material Acrílico
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Descripción Bomba de manguera transportable
Incluye Maletín de transporte con unidad de accionamiento (12 V), dos baterías recargables, cargador de batería, soporte para frascos, frasco de LDPE de 250 ml, bomba de manguera y manguera de PE de 5 m
Capacidad (imperial) 8.45 oz.
Capacidad (métrico) 2,0 l/min.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el muestreo de barriles, depósitos, pozos, separadores de agua y sistemas de depuración y aguas residuales. También es adecuada para sustancias contaminadas o medios que contengan partículas. Buena resistencia química
Altura (imperial) 5.08 in.
Altura (métrico) 129 mm
Longitud (imperial) 17.80 in.
Longitud (métrico) 452 mm
Anchura (imperial) 15.08 in.
Anchura (métrico) 383 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.