Learn More
Masterflex™ Caudalímetro acrílico con válvula
Código de producto. 13224530 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
De 2000 a 25 000 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
13224530 De 2000 a 25 000 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 13224530 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3246048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    153.04€ / paquete de 1
    Ahorro 9.96€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Utiliza tubos de medición integrales que proporcionan lecturas precisas incluso en entornos de plantas agresivos. El caudalímetro acrílico con válvula Cole-Parmer™ incluye puertos de entrada/salida y tacos de montaje que se extienden para facilitar
  • Ideal para aplicaciones de plantas de proceso en equipos de muestreo de aire, analizadores de gases y sistemas de alimentación química para el tratamiento de agua
  • La válvula de precisión integrada permite un flujo manual preciso en toda la escala
  • El diseño flexible permite el montaje en panel o en banco
Especificaciones
Tipo Caudalímetro
Exactitud ±5 % (escala completa)
Caudal de aire De 2000 a 25 000 ml/min
Material del envase Acrílico
Float Material Acero inoxidable (316)
Altura (métrico) 25,4 mm
Material de las piezas internas Latón cromado
Repetibilidad ±0,5 % (escala completa)
Anchura (métrico) 101,6 mm
Báscula 50 mm
Material de los cierres Buna-N
Temperatura (métrico) 65 °C máx.
Válvula Latón
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.