Learn More
Brady™ Kit de bloqueo de válvula
Código de producto. 15623547 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo/plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15623547 Rojo/plata cada uno
1 options
Código de producto. 15623547 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 806180
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
El kit de bloqueo combinado ofrece todo lo que necesita para bloquear los puntos de control mecánicos y eléctricos más comunes.
  • Kit para bloqueo eléctrico y de válvulas
Especificaciones
Alternate Part Number Kit de bloqueo de válvulas (NL)
Color Rojo/plata
Incluye Sistema de bloqueo universal: grande; brazo de bloqueo: grande; fijación por cable + cable; carcasa de válvula de compuerta ajustable; sistema de bloqueo por cable universal + cable de metal revestido de vinilo (2,44 m), 1 paq.; candados de seguridad Brady, 1 paq.; grilletes para varios candados: 25 mm; etiqueta No utilizar; bloqueo de 75 x 160 mm: bandolera; bolígrafo