Learn More
Hamilton™ VÁLVULA, HV, 3-2-Y, PSD/4
Código de producto. 10690561
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bomba de jeringa compacta PSD/4
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10690561 Bomba de jeringa compacta PSD/4 1 PCS
1 options
Código de producto. 10690561 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 742701
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Válvula en forma de Y con resistencia mecánica adecuada para una bomba de jeringa compacta PSD/4. La válvula Hamilton™ modelo HV, 3-2-Y, PSD/4 es resistente a los productos químicos y a las altas temperaturas.
  • Estrutura de CTFE (clorotrifluoroetileno)
    • Alta resistencia a la compresión
    • Baja permeabilidad a los gases
    • Con resistencia mecánica, térmica y química
  • Adecuadas para una bomba de jeringa compacta PSD/4
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bomba de jeringa compacta PSD/4
Tipo Válvula 3-2-Y