Descripción
- Desconexión con un solo clic
- Función de válvula integrada: el sistema de seguridad cerrado se mantiene incluso cuando se desconecta un tubo
- Se pueden utilizar prácticos acoplamientos de desconexión rápida para todos los sistemas de seguridad SCAT
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cuerpo de acoplamiento en línea con válvula (f), PP, para tubos de aprox. 6 mm de diámetro interno con conexión por tornillo, junta de EPDM |
| Modelo | Cuerpo de acoplamiento en línea con válvula (f) |
| Cantidad | 1 componente |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de 6 mm con conexión de rosca |
| Material | Polipropileno |