Learn More
Gilac™ Válvula 70 L/min. con Conector para Contenedores de Gran Volumen de 310 L a 500 L
Código de producto. 17918901
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 L/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17918901 70 L/min. cada uno
1 options
Código de producto. 17918901 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G119471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.20€
    169.99€ / paquete de 1
    Ahorro 87.21€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Válvula con Conector para Contenedores de Gran Volumen de 310 L a 500 L asegura un drenaje de alta velocidad (70 L/minuto).
  • Válvula de gran tamaño para contenedores de gran volumen de 310 L o 500 L.
  • Válvula que asegura drenaje de alta velocidad - 70 L/minuto.
  • Se puede instalar un tubo de drenaje.
  • Requiere montaje de mamparo, se entrega con la válvula.
  • 1,5 in BSP conexión femenina.
  • Tamaño de la broca: 48 mm
  • NB: verifique que la manija de la válvula gire sin golpear contra el tanque (seguro = la profundidad de perforación es lo suficientemente baja para que la manija pase por debajo del tanque).
Especificaciones
Tipo Llave
Capacidad (métrico) 70 L/min.
Para utilizar con (equipo) Contenedores de gran volumen desde 310 L hasta 500 L