Learn More
Gilac™ Válvula 30 L/min. con Conector para Contenedores de Gran Volumen de 100 L a 220 L
Código de producto. 17948861
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17948861 30/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 17948861 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G119472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.56€
    102.98€ / paquete de 1
    Ahorro 53.58€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Válvula con Conector para Contenedores de Gran Volumen de 100 L a 220 L asegura un drenaje de alta velocidad (30 L/minuto).
  • Válvula mediana para contenedores de gran volumen de 100 L a 220 L.
  • Válvula que asegura drenaje de alta velocidad - 30 L/minuto.
  • Se puede instalar un tubo de drenaje.
  • Requiere montaje de mamparo, se entrega con la válvula.
  • 1 in BSP conexión femenina.
  • Tamaño de la broca: 34 mm
  • NB: verifique que la manija de la válvula gire sin golpear contra el tanque (seguro = la profundidad de perforación es lo suficientemente baja para que la manija pase por debajo del tanque).
Especificaciones
Tipo Llave
Capacidad (métrico) 30/ l/min
Para utilizar con (equipo) Contenedores de gran volumen desde 100 L hasta 220 L