Learn More
Valspodar, TRC
Código de producto. 30454202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30454202 1 mg
30450912 10 mg
30449566 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0961001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121584-18-7
Fórmula molecular C63 H111 N11 O12
Peso molecular (g/mol) 1214.62
Sinónimo 6-[(2S,4R,6E)-4-Methyl-2-(methylamino)-3-oxo-6-octenoic Acid]-7-L-valine-
Nombre IUPAC (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonametil-33-[(E,2R)-2-metilhex-4-enoil]-6,9,18,24-tetrakis(2-metilpropilo)-3,21,30-tri(propan-2-il)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-undecazaciclotriatriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecono
SMILES C\C=C\C[C@@H](C)C(=O)[C@@H]1N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H](NC1=O)C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valspodar
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C63H111N11O12/c1-26-27-28-41(16)53(76)52-57(80)67-49(38(10)11)61(84)68(19)33-48(75)69(20)44(29-34(2)3)56(79)66-50(39(12)13)62(85)70(21)45(30-35(4)5)55(78)64-42(17)54(77)65-43(18)58(81)71(22)46(31-36(6)7)59(82)72(23)47(32-37(8)9)60(83)73(24)51(40(14)15)63(86)74(52)25/h26-27,34-47,49-52H,28-33H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)(H,67,80)/b27-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1213.8414