Learn More
Valspodar, MedChemExpress
Código de producto. 16477318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477318 10 mg 10 miligramos
16419827 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17384
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Valspodar (PSC 833) is a selective P-glycoprotein inhibitor that has been used as an experimental cancer treatment and chemosensitizer.
Valspodar (PSC 833) is a selective P-glycoprotein inhibitor that has been used as an experimental cancer treatment and chemosensitizer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valspodar
Forma física Solid
CAS 121584-18-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C63H111N11O12
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo PSC 833
Información de solubilidad DMSO : 12 mg/mL (9.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@H](C(C)C)N(C)C([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@@H](C)NC([C@H](C)NC([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@H](C(C)C)NC([C@H](CC(C)C)N(C)C(CN(C)C([C@H](C(C)C)N1)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)N(C)[C@@H](C([C@H](C)C/C=C/C)=O)C1=O
Peso molecular (g/mol) 1214.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 1214.62
Porcentaje de pureza 98.0%