Learn More
Valsartan, TRC
Código de producto. 30041193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041193 10 mg 10 miligramos
30040621 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30041193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09575010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137862-53-4
Fórmula molecular C24 H29 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 435.52
Sinónimo L-Valine, N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, CGP 48933, Cardopan, Diovan, Nisis, Tareg, Valsarect, Valsartan, Valsartanin
Nombre IUPAC (2S)-3-metil-2-[pentanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]ácido butanoico
SMILES CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valsartan
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.227
Porcentaje de pureza >95%