Learn More
Éster metílico de valsartán, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de valsartán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valsartan Methyl Ester |
| CAS | 137863-17-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Valsartan Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H31 N5 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Valsartan Methyl Ester, Valsartan Related Compound E (USP), N-Valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine methyl ester, Valsartan Related Compound E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31N5O3/c1-5-6-11-22(31)30(23(17(2)3)25(32)33-4)16-18-12-14-19(15-13-18)20-9-7-8-10-21(20)24-26-28-29-27-24/h7-10,12-15,17,23H,5-6,11,16H2,1-4H3,(H,26,27,28,29)/t23-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-metil-2-[pentanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]butanoato de metilo |
| Mostrar más |