Learn More
Valsartan, MedChemExpress
Código de producto. 16477478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477478 10 mg 10 miligramos
16437446 100 mg 100 miligramos
16423507 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18204
MedChemExpress Valsartan (CGP 48933) is an angiotensin II receptor antagonist and has the potential for high blood pressure and heart failure research.
Valsartan (CGP 48933) is an angiotensin II receptor antagonist and has the potential for high blood pressure and heart failure research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valsartan
Forma física Solid
CAS 137862-53-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29N5O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CGP 48933
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.61 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(C)[C@@H](C(O)=O)N(C(CCCC)=O)CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2C3=NNN=N3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 435.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.52
Porcentaje de pureza 98.0%