Learn More
Valsartán, LoGiCal
Código de producto. 30462265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462265 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462265 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0487.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valsartan
CAS 137862-53-4
Nombres de analitos o componentes Valsartan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H29 N5 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Valsartan, (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic acid, L-Valine, N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, CGP 48933, Cardopan, Diovan, Nisis, Tareg, Valsarect, Valsartanin
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-metil-2-[pentanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]butanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 435.52
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.227 g/mol