Learn More
Éster etílico de valsartán, Mikromol™
Código de producto. 18030380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18030380 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18030380 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.260025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de valsartán
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valsartan Ethyl Ester
CAS 1111177-30-0
Nombres de analitos o componentes Valsartan Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H33 N5 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Valine, N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33N5O3/c1-5-7-12-23(32)31(24(18(3)4)26(33)34-6-2)17-19-13-15-20(16-14-19)21-10-8-9-11-22(21)25-27-29-30-28-25/h8-11,13-16,18,24H,5-7,12,17H2,1-4H3,(H,27,28,29,30)/t24-/m0/s1
SMILES CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC (2S)-3-metil-2-[pentanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]butanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 463.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.2583 g/mol