Learn More
Valsartán-d9 (Mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valsartan-d9 (Major) |
| CAS | 1089736-73-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24H20D9N5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Valine','N-(1-oxopentyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (ACI), N-(1-Oxopentyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine (ACI), (2S)-3-Methyl-2-[2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoic acid, Valsartan-d9, Valsartan-D9 (pentanoyl-D9), (S)-(-)-Valsartan-d9 (butyl-d9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1/i1D3,4D2,5D2,10D2 |
| SMILES | [2H]n1nnc(n1)c2ccccc2c3ccc(CN(C(=O)CCCC)[C@]([2H])(C(=O)O)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])cc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-metil-2-[2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 444.57 |
| Mostrar más |