Learn More
Valsartán-d3, TRC
Código de producto. 30455463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30455463 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0957521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valsartan-d3
CAS 1331908-02-1
Fórmula molecular C24 H26 D3 N5 O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo Valsartan D3 (Pentanoyl 5,5,5 D3), N-(1-Oxopentyl-5,5,5-d3)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (2S)-3-Methyl-2-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl-(5,5,5-trideuteriopentanoyl)amino]butanoic acid, Valsartan-d3, Valsartan-D3 (pentanoyl-5,5,5-D3), (S)-(-)-Valsartan-d3 (ω-valeroyl-d3)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-metil-2-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil-(5,5,5-trideuteriopentanoil)amino]butanoico
Peso molecular (g/mol) 438.542
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.2459
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.