Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valsartán
Código de producto. 16554494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554494 5 g 5 g
16544494 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554494 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137862-53-4 | C24H29N5O3 | 435.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137862-53-4
Fórmula molecular C24H29N5O3
Peso molecular (g/mol) 435.53
Clave InChI ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-metil-2-(N-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)-[1,1'-bifenil]-4-il]metil}pentanamido)butanoico
SMILES CCCCC(=O)N(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Valsartan
Punto de fusión 117.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.52
compliance-icons
Product Identifier
  • Valsartan
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Valsartan