Learn More
Valrubicin, MedChemExpress
Beskrivning
Valrubicin is a chemotherapy agent, inhibits TPA- and PDBu-induced PKC activation with IC50s of 0.85 and 1.25 μM, respectively, and has antitumor and antiinflammatory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Valrubicin |
| CAS | 56124-62-0 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C34H36F3NO13 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | AD-32 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (172.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCC(OCC([C@]1(O)CC2=C(C(O)=C3C(C4=C(C(C3=C2O)=O)C=CC=C4OC)=O)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](NC(C(F)(F)F)=O)[C@H](O)[C@H](C)O5)C1)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 723.64 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?