Learn More
Valpromide, MedChemExpress
Código de producto. 16444647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16444647 50 mg 50 miligramos
16438738 10 mg 10 miligramos
16418846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16444647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2117
MedChemExpress Valpromide is an amide derivative of valproic acid and inhibits human epoxide hydrolase.
Valpromide is an amide derivative of valproic acid and inhibits human epoxide hydrolase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valpromide
CAS 2430-27-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H17NO
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (349.09 mM)
SMILES CCCC(CCC)C(N)=O
Peso molecular (g/mol) 143.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus