Learn More
Valpromida, Lipomed
Código de producto. 30462224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462224 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462224 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMVAL170110
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Valpromida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propylpentanamide
CAS 2430-27-5
Nombres de analitos o componentes 2-Propylpentanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H17 N O
Sinónimo 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCC(CCC)C(=O)N
Nombre IUPAC 2-propilpentanamida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 143.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.131 g/mol