Learn More
Ácido Valproico, TRC
Código de producto. 30040917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040917 1 g 1 g
30041032 10 g 10 g
30040886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0947501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-66-1
Fórmula molecular C8 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Sinónimo Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-propilpentanoico
SMILES CCCC(CCC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valproic acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115
Porcentaje de pureza >95%