Learn More
Valproic acid sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16406767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16406767 5 g 5 g
16472936 25 g 25 g
16421069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16406767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10585A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress Valproic acid (Sodium Valproate) sodium is an orally active HDAC inhibitor, with IC50 in the range of 0.5 and 2 mM, also inhibits HDAC1 (IC50, 400 μM), and induces proteasomal degradation of HDAC2.
Valproic acid sodium activates Notch1 signaling and inhibits proliferation in small cell lung cancer (SCLC) cells. Valproic acid sodium is used in the treatment of epilepsy, bipolar disorder, metabolic disease, HIV infection and prevention of migraine headaches.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valproic acid sodium
Forma física Solid
CAS 1069-66-5
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15NaO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Sodium Valproate sodium
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (1504.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C(CCC)CCC
Peso molecular (g/mol) 166.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.19
Porcentaje de pureza 98.0%