Learn More
Sal semisódica del ácido valproico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valproic Acid Semisodium Salt |
| CAS | 76584-70-8 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O2 . C8 H15 O2 . Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Abbott 50711, Depakote, Divalproex sodium, Epival, Sodium hydrogen bis(2-propylpentanoate), Sodium hydrogen bis(2-propylvalerate), Sodium hydrogen divalproate, Valdisoval, Valproate semisodium, Pentanoic acid','2-propyl-','sodium salt (2:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C8H16O2.Na/c2*1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCC(CCC)C(=O)O.CCCC(CCC)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-propilpentanoato;ácido 2-propilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 310.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.212 |