Learn More
Ácido valproico, Mikromol™
Descripción
Ácido valproico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valproic acid |
| CAS | 99-66-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Valproic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H16 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCCC(CCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-propilpentanoico |
| Mostrar más |