Learn More
Ácido valproico, Lipomed
Código de producto. 30462838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462838 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462838 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMVAL169410
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Ácido valproico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valproic acid
CAS 99-66-1
Nombres de analitos o componentes Valproic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H16 O2
Sinónimo Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCC(CCC)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-propilpentanoico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 144.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115 g/mol