Learn More
Ácido valproico, Lipomed
Descripción
Ácido valproico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valproic acid |
| CAS | 99-66-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Valproic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H16 O2 |
| Sinónimo | Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCCC(CCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-propilpentanoico |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |