Learn More
Éster Etílico de Ácido Valproico, TRC
Código de producto. 30454340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454340 500 mg 500 miligramos
30450052 5 g -
30454237 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV094770500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17022-31-0
Fórmula molecular C10 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 172.26
Sinónimo 2-Propylpentanoic acid ethyl ester, Valeric acid, 2-propyl-, ethyl ester (7CI,8CI), 2-Propylvaleric acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dipropylacetate, Ethyl 2-propylpentanoate, Ethyl dipropylacetate, Ethyl valproate, Valproic acid ethyl ester
Nombre IUPAC 2-propilpentanoato de etil
SMILES CCCC(CCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Valproate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-9(8-5-2)10(11)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1463