Learn More
Ácido valproico EP Impureza E, Mikromol™
Código de producto. 17912396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912396 25 mg 25 miligramos
17990436 100 mg 100 miligramos
30459319 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17912396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0751.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido valproico EP Impureza E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentanamide (Valeramide)
CAS 626-97-1
Nombres de analitos o componentes Pentanamide (Valeramide)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pentanamide, Valproic Acid Imp. E (EP), Valeramide, Valproic Acid Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
SMILES CCCCC(=O)N
Nombre IUPAC pentanamida
Peso molecular (g/mol) 101.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0841 g/mol