Learn More
Ácido valproico-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valproic Acid-D6 |
| CAS | 87745-18-4 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C8 D6 H10 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pentanoic-5,5,5-d3 acid','2-(propyl-3,3,3-d3)- (9CI), 5,5,5,5',5',5'-Hexadeuterovalproic acid, 2-(Propyl-3,3,3-d3)pentanoic-5,5,5-d3 acid, 2-(Propyl-3,3,3-D3)pentanoic-5,5,5-D3) acid, Valproic acid-d6, Valproic-5,5,5,5',5',5'-D6 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCC(CCC([2H])([2H])[2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5,5,5-trideuterio-2-(3,3,3-trideuteriopropil)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.25 |
| Mostrar más |