Learn More
Ácido valproico-d4, TRC
Código de producto. 30456426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456426 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09475310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valproic acid 4,4,4',4'-d4
CAS 87745-17-3
Fórmula molecular C8 D4 H12 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pentanoic-3,3-d2 acid','2-(propyl-1,1-d2)- (9CI), 3,3,3',3'-Tetradeuterovalproic acid, 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoic-3,3-d2 acid, Valproic acid-d4, Valproic-3,3,3',3'-D4 acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])(C)CC(CC([2H])([2H])C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4,4-dideuterio-2-(2,2-dideuteriopropil)pentanoico
Peso molecular (g/mol) 148.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1401