Learn More
Ácido valproico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valproic acid 4,4,4',4'-d4 |
| CAS | 87745-17-3 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H12 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Pentanoic-3,3-d2 acid','2-(propyl-1,1-d2)- (9CI), 3,3,3',3'-Tetradeuterovalproic acid, 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoic-3,3-d2 acid, Valproic acid-d4, Valproic-3,3,3',3'-D4 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C)CC(CC([2H])([2H])C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,4-dideuterio-2-(2,2-dideuteriopropil)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.1401 |