Learn More
Ácido valproico-d15 beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valproic Acid-d15 beta-D-Glucuronide |
| Fórmula molecular | C14H9D15O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Propylpentanoate-d15) β-D-Glucopyranuronic Acid, 1-O-(Valproyl-d15)-β-D-glucopyranuronic Acid, Dipropylacetate-d15 Glucuronide, VPA-G-d15, Valproate-d15 Glucuronide, Valproic Acid-d15 Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O8/c1-3-5-7(6-4-2)13(20)22-14-10(17)8(15)9(16)11(21-14)12(18)19/h7-11,14-17H,3-6H2,1-2H3,(H,18,19)/t8-,9-,10+,11-,14-/m0/s1/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D |
| SMILES | O[C@H]([C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC(C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)[C@@H]1O)[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 335.43 |