Learn More
Ácido valproico 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30460326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460326 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460326 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0751.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valproic acid
CAS 99-66-1
Nombres de analitos o componentes Valproic acid
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCCC(CCC)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-propilpentanoico
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 144.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115 g/mol