Descripción
- Los sensores sin contacto delanteros y traseros minimizan la contaminación de la báscula.
- Las pantallas retroiluminadas dobles permiten a dos operadores realizar un pesaje rápido y sencillo.
- La estabilización rápida proporciona un
Especificaciones
Spezifikation
| Duración de la batería | 210 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | Ethernet (disponible como accesorio) USB (Disponible como accesorio)RS232 (incluido) segundo (2) RS232 (Disponible como accesorio) |
| Estructura | Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable, sensor sin contacto, mango de transporte, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel superior delantero |
| Capacidad | 6 kg |
| Tipo de pantalla | LCD doble con retroiluminación LED blanca + 3 LED |
| Legibilidad | 0,200000 g |
| Incluye | RS232, alimentación de CA, batería recargable, cubierta en uso |
| Linealidad | 0,500000 g |
| Material | Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable |
| Modelo | V71P6T |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?