Learn More
Ohaus™ Báscula compacta Valor™ 7000
Código de producto. 13405129 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
3 kg
6 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
13405129 3 kg cada uno
13415129 6 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13405129 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30031823
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Báscula de alimentos compacta, fiable y duradera que aumentará la productividad de pesaje y dosificación de los alimentos.
  • Los sensores sin contacto delanteros y traseros minimizan la contaminación de la báscula.
  • Las pantallas retroiluminadas dobles permiten a dos operadores realizar un pesaje rápido y sencillo.
  • La estabilización rápida proporciona un
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 210 horas con batería recargable
Tipo de conexión Ethernet (disponible como accesorio) USB (Disponible como accesorio)RS232 (incluido) segundo (2) RS232 (Disponible como accesorio)
Estructura Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable, sensor sin contacto, mango de transporte, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel superior delantero
Capacidad 3 kg
Tipo de pantalla LCD doble con retroiluminación LED blanca + 3 LED
Legibilidad 0,100000 g
Incluye RS232, alimentación de CA, batería recargable, cubierta en uso
Linealidad 0,200000 g
Material Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable
Modelo V71P3T
Repetibilidad 0,200000 g
Dimensiones (L x An) 311,00 x 327,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 311,00 x 327,00 x 117,000 mm
Longitud (imperial) 12,20 in
Longitud (métrico) 311,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 225 mm
Anchura (imperial) 12,90 in
Anchura (métrico) 327,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 300 mm
Altura (imperial) 4,60 in
Altura (métrico) 117,000 mm
Fondo (imperial) 12,20 in
Fondo (métrico) 311,00 mm