Learn More
Ohaus™ Báscula de alimentos compacta Valor™ 7000
Código de producto. 13435129 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Duración de la batería:
210 horas con batería recargable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Duración de la batería Tamaño de la unidad
13435129 210 horas con batería recargable cada uno
1 options
Código de producto. 13435129 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30031826
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    494.51€ / paquete de 1
    Ahorro 185.49€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La báscula de alimentos compacta OHAUS Valor 7000 aumentará su pesaje de alimentos y aumentará su productividad. Las pantallas dobles y los sensores sin contacto, la configuración y el sencillo menú, además de la velocidad y la precisión de los resultados, proporcionan una experiencia de usuario sin contratiempos.
  • Aplicaciones: Pesaje, pesaje porcentual, control de peso, acumulación
  • Pantalla: Pantallas dobles de cristal líquido retroiluminadas (LCD)
  • Funcionamiento: Alimentación de CA (incluido) o batería recargable (incluida)
  • Comunicaciones: RS232 (incluido); USB, Ethernet o un segundo RS232 (los accesorios se venden por separado)
  • Estructura: Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable, sensor sin contacto, mango de transporte, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel superior delantero
  • Características del diseño: 210 horas de duración de la batería, 3 luces LED de control de peso con ajustes de funcionamiento y de señal acústica seleccionables, ajustes medioambientales y de impresión automática seleccionables, desconexión automática, tara automática
  • Tamaño de plataforma:  225 x 300 mm (8,9 x 11,8 pulg.) 
  • Suministro eléctrico: alimentación de CA (incluido); batería recargable (incluida)
  • Unidades: gramo;  kilogramo;  onza; libra;  libra:onza
  • Rango de tara: según la capacidad por sustracción
  • Clasificación de protección: IP43
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 210 horas con batería recargable
Batería, tipo Batería recargable (incluida).
Tipo de conexión Ethernet (disponible como accesorio); USB (disponible como accesorio); RS232 (incluido); segundo RS232 (disponible como accesorio).
Capacidad 30 kg (60 lb)
Tipo de pantalla LCD doble con retroiluminación LED blanca + 3 LED
Legibilidad 1 g (0,002 lb)
Incluye Cubierta en uso
Linealidad ± 2 g
Material Acero inoxidable
Modelo V71P30T
Tipo Báscula para comida compacta
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 311 x 327 x 177 mm (12,9 x 4,6 x 12,2 pulg.)
Peso (imperial) 9,2 lb
Peso (métrico) 4,2 kg