Learn More
Ohaus™ Básculas de sobremesa compactas Valor™ 4000, certificadas
Código de producto. 15486121 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1,5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Modelo:
V41PWE1501T-M
V41PWE15T-M
V41PWE3T-M
V41PWE6T-M
V41XWE1501T-M
V41XWE15T-M
V41XWE3T-M
V41XWE6T-M
Legibilidad:
0,0005 kg
0,001 kg
0,002 kg
0,005 kg
Estructura:
Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS
Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS
Tamaño de la unidad:
1 unidad
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Estructura Tamaño de la unidad
15486121 3 kg V41XWE3T-M 0,001 kg Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS 1 unidad
15496111 1,5 kg V41PWE1501T-M 0,0005 kg Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS 1 unidad
15426121 15 kg V41PWE15T-M 0,005 kg Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS 1 unidad
15416121 6 kg V41PWE6T-M 0,002 kg Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS 1 unidad
15406121 3 kg V41PWE3T-M 0,001 kg Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS 1 unidad
15496121 6 kg V41XWE6T-M 0,002 kg Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS 1 unidad
15476121 1,5 kg V41XWE1501T-M 0,0005 kg Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS 1 unidad
15406131 15 kg V41XWE15T-M 0,005 kg Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15486121 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30035664
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    430.11€ / paquete de 1
    Ahorro 164.89€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Báscula para alimentos de uso comercial que mejora la seguridad, eficacia y productividad, incluso en entornos agresivos.
  • Diseño resistente al agua
  • Combinación de operaciones sin contacto, velocidad y durabilidad
  • Disponibles en diseños de carcasa de acero inoxidable y de plástico
  • Pantalla LED brillante en parte delantera y trasera
  • Las pantallas dobles permiten un pesaje rápido y sencillo en la venta al por menor
  • Teclados a prueba de perforaciones
  • Los sensores de infrarrojos sin contacto combinados con un tiempo de estabilización de medio segundo aumentan la productividad de las operaciones de pesaje
  • Resolución externa máxima de 1:6.000/1:7.500
  • Modos de pesaje adicionales de control de peso y de pesaje porcentual
  • El diseño de flujo continuo IP68 garantiza que la báscula esté protegida contra daños causados por líquidos.
  • Patas grandes completamente de caucho ubicadas en las esquinas extremas de la báscula para garantizar un cuerpo ancho y resistencia a la superficie que minimiza el riesgo de que la báscula se deslice o caiga por superficies lisas
  • Mediciones precisas con aprobación de tipo OIML/EC para cumplir o superar los requisitos de precisión de Clase III de acuerdo con las Directivas CE y EN45501
  • Adaptador de corriente universal de 100-240 VCA
  • Dimensiones: Modelo V41PW: 280D x 256W x 121mmH; Modelo V41XW: 288 mm de profundidad x 256 mm de ancho x 124 mm de alto
Otros equipos y características estándar: Patas ajustables, burbuja de nivel con iluminación, indicaciones de navegación de configuración de menús y modos en las teclas, asa para facilitar el transporte, plato de acero inoxidable y revestimiento resistente a productos químicos, nuevas teclas mecánicas, una cubierta con resorte para proteger el conector de alimentación de la báscula.
Modos de aplicaciones:
  • Pesaje : determine el peso de los artículos en una o más unidades de pesaje (g, kg); utilice la legibilidad de 0,2 g a 5 g para pesar aditivos, especias y levadura.
  • Pesaje porcentual : incluye pesaje porcentual para la formulación de recetas y porcentajes de panadería.
  • Control de peso : utilice los LED brillantes de color rojo, amarillo y verde para llenar fácilmente contenedores y paquetes por peso para clasificar, calificar y dividir en porciones.
  • Acumulación : mantenga un total acumulado de todos los artículos por peso para registrar los resultados de producciones largas.
Certifications
Diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de la OIML y la Dir. IPFNA (instrumentos de pesaje no automáticos) para su uso en aplicaciones legales y normativas, como en industrias estándar, tiendas o laboratorios de control de calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería Por lo general, 50 horas de uso continuo con carga completa de 12 horas
Batería, tipo Plomo y ácido recargable
Estructura Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS
Capacidad 3 kg
Tipo de pantalla LED rojo doble
Dimensiones de la plataforma (L x An) 190 x 242 mm
Legibilidad 0,001 kg
Modelo V41XWE3T-M
Clase de protección IP68
Tipos de sensores IR
Tiempo de estabilización ≤0,5 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +40 °C
Peso (métrico) 3,9 kg
Requisitos eléctricos Adaptador universal de CA de 12 V CC y 0,84 A (100/220 V CA y 50/60 Hz)