Learn More
Ohaus™ Básculas de sobremesa compactas Valor™ 4000
Código de producto. 15486111 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1,5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Modelo:
V41PWE1501T
V41PWE15T
V41PWE3T
V41PWE6T
V41XWE1501T
V41XWE15T
V41XWE3T
V41XWE6T
Legibilidad:
0,0002 kg
0,0005 kg
0,001 kg
0,002 kg
Estructura:
Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS
Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS
Tamaño de la unidad:
1 unidad
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Estructura Tamaño de la unidad
15486111 15 kg V41PWE15T 0,002 kg Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS 1 unidad
15476111 6 kg V41PWE6T 0,001 kg Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS 1 unidad
15466111 3 kg V41PWE3T 0,0005 kg Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS 1 unidad
15456111 1,5 kg V41PWE1501T 0,0002 kg Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS 1 unidad
15466121 15 kg V41XWE15T 0,002 kg Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS 1 unidad
15456121 6 kg V41XWE6T 0,001 kg Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS 1 unidad
15446121 3 kg V41XWE3T 0,0005 kg Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS 1 unidad
15436121 1,5 kg V41XWE1501T 0,0002 kg Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15486111 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30072310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    325.84€ / paquete de 1
    Ahorro 123.16€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Báscula para alimentos de uso comercial que mejora la seguridad, eficacia y productividad, incluso en entornos agresivos.
  • Diseño resistente al agua
  • Combinación de operaciones sin contacto, velocidad y durabilidad
  • Disponibles en diseños de carcasa de acero inoxidable y de plástico
  • Pantalla LED brillante en parte delantera y trasera
  • Las pantallas dobles permiten un pesaje rápido y sencillo en la venta al por menor
  • Teclados a prueba de perforaciones
  • Los sensores de infrarrojos sin contacto combinados con un tiempo de estabilización de medio segundo aumentan la productividad de las operaciones de pesaje
  • Resolución externa máxima de 1:6.000/1:7.500
  • Modos de pesaje adicionales de control de peso y de pesaje porcentual
  • El diseño de flujo continuo IP68 garantiza que la báscula esté protegida contra daños causados por líquidos.
  • Patas grandes completamente de caucho ubicadas en las esquinas extremas de la báscula para garantizar un cuerpo ancho y resistencia a la superficie que minimiza el riesgo de que la báscula se deslice o caiga por superficies lisas
  • Mediciones precisas con aprobación de tipo OIML/EC para cumplir o superar los requisitos de precisión de Clase III de acuerdo con las Directivas CE y EN45501
  • Adaptador de corriente universal de 100-240 VCA
  • Dimensiones: Modelo V41PW: 280D x 256W x 121mmH; Modelo V41XW: 288 mm de profundidad x 256 mm de ancho x 124 mm de alto
Otros equipos y características estándar: Patas ajustables, burbuja de nivel con iluminación, indicaciones de navegación de configuración de menús y modos en las teclas, asa para facilitar el transporte, plato de acero inoxidable y revestimiento resistente a productos químicos, nuevas teclas mecánicas, una cubierta con resorte para proteger el conector de alimentación de la báscula.
Modos de aplicaciones:
  • Pesaje : determine el peso de los artículos en una o más unidades de pesaje (g, kg); utilice la legibilidad de 0,2 g a 5 g para pesar aditivos, especias y levadura.
  • Pesaje porcentual : incluye pesaje porcentual para la formulación de recetas y porcentajes de panadería.
  • Control de peso : utilice los LED brillantes de color rojo, amarillo y verde para llenar fácilmente contenedores y paquetes por peso para clasificar, calificar y dividir en porciones.
  • Acumulación : mantenga un total acumulado de todos los artículos por peso para registrar los resultados de producciones largas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería Por lo general, 50 horas de uso continuo con carga completa de 12 horas
Batería, tipo Plomo y ácido recargable
Estructura Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS
Capacidad 15 kg
Tipo de pantalla LED rojo doble
Dimensiones de la plataforma (L x An) 190 x 242 mm
Legibilidad 0,002 kg
Modelo V41PWE15T
Clase de protección IP68
Tipos de sensores IR
Tiempo de estabilización ≤0,5 s
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Peso (métrico) 3 kg
Requisitos eléctricos Adaptador universal de CA de 12 V CC y 0,84 A (100/220 V CA y 50/60 Hz)