Descripción
- Diseño resistente al agua
- Combinación de operaciones sin contacto, velocidad y durabilidad
- Disponibles en diseños de carcasa de acero inoxidable y de plástico
- Pantalla LED brillante en parte delantera y trasera
- Las pantallas dobles permiten un pesaje rápido y sencillo en la venta al por menor
- Teclados a prueba de perforaciones
- Los sensores de infrarrojos sin contacto combinados con un tiempo de estabilización de medio segundo aumentan la productividad de las operaciones de pesaje
- Resolución externa máxima de 1:6.000/1:7.500
- Modos de pesaje adicionales de control de peso y de pesaje porcentual
- El diseño de flujo continuo IP68 garantiza que la báscula esté protegida contra daños causados por líquidos.
- Patas grandes completamente de caucho ubicadas en las esquinas extremas de la báscula para garantizar un cuerpo ancho y resistencia a la superficie que minimiza el riesgo de que la báscula se deslice o caiga por superficies lisas
- Mediciones precisas con aprobación de tipo OIML/EC para cumplir o superar los requisitos de precisión de Clase III de acuerdo con las Directivas CE y EN45501
- Adaptador de corriente universal de 100-240 VCA
- Dimensiones: Modelo V41PW: 280D x 256W x 121mmH; Modelo V41XW: 288 mm de profundidad x 256 mm de ancho x 124 mm de alto
Otros equipos y características estándar: Patas ajustables, burbuja de nivel con iluminación, indicaciones de navegación de configuración de menús y modos en las teclas, asa para facilitar el transporte, plato de acero inoxidable y revestimiento resistente a productos químicos, nuevas teclas mecánicas, una cubierta con resorte para proteger el conector de alimentación de la báscula.
Modos de aplicaciones:
- Pesaje : determine el peso de los artículos en una o más unidades de pesaje (g, kg); utilice la legibilidad de 0,2 g a 5 g para pesar aditivos, especias y levadura.
- Pesaje porcentual : incluye pesaje porcentual para la formulación de recetas y porcentajes de panadería.
- Control de peso : utilice los LED brillantes de color rojo, amarillo y verde para llenar fácilmente contenedores y paquetes por peso para clasificar, calificar y dividir en porciones.
- Acumulación : mantenga un total acumulado de todos los artículos por peso para registrar los resultados de producciones largas.
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | Por lo general, 50 horas de uso continuo con carga completa de 12 horas |
| Batería, tipo | Plomo y ácido recargable |
| Estructura | Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS |
| Capacidad | 6 kg |
| Tipo de pantalla | LED rojo doble |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 190 x 242 mm |
| Legibilidad | 0,001 kg |
| Modelo | V41PWE6T |
| Clase de protección | IP68 |
| Tipos de sensores | IR |
| Mostrar más |