Learn More
OHAUS™ Báscula Valor ™ 2000
Código de producto. 15496101 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Tamaño de la unidad:
1 unidad
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15496101 V22PWE6T 1 unidad
15406111 V22PWE15T 1 unidad
15416111 V22XWE1501T 1 unidad
15426111 V22XWE3T 1 unidad
15436111 V22XWE6T 1 unidad
15446111 V22XWE15T 1 unidad
15486101 V22PWE3T 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15496101 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30072315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    241.51€ / paquete de 1
    Ahorro 82.49€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La báscula OHAUS™ Valor™ 2000 dispone de pantallas LED de gran tamaño en su parte delantera y trasera, lo que la hace ideal para su uso en entornos secos o de lavado.
  • El resistente teclado de policarbonato ofrece protección contra cuchillos y otros instrumentos afilados utilizados en aplicaciones de preparación, procesamiento y fraccionamiento de alimentos.
  • Su diseño de paso de flujo IP68 único garantiza que el Valor 2000 con certificación NSF drenará la humedad de la báscula cuando se utilice en condiciones húmedas.
  • El tiempo de estabilización es inferior a medio segundo.
  • Las pantallas LED delanteras y traseras de gran tamaño permiten una visualización sencilla para que dos operadores puedan compartir una báscula.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 50 horas con batería recargable
Estructura Carcasa de ABS con plataforma de acero inoxidable (PW), carcasa y plataforma de acero inoxidable (XW), indicador de nivel en parte delantera
Capacidad 6,00 kg
Tipo de pantalla LED dual
Legibilidad 1,000000 g
Linealidad 1,000000 g
Modelo V22PWE6T
Clase de protección IPX8
Repetibilidad 1,000000 g
Tiempo de estabilización 0,500 s
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Gramo, kilogramo, onza, libra, libra:onza
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 256 x 280 x 121 mm
Peso (métrico) 5,000 kg