Learn More
Valnoctamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valnoctamide |
| CAS | 4171-13-5 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO/c1-4-6(3)7(5-2)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H2,9,10) |
| SMILES | CCC(C)C(CC)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-etil-3-metilpentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 143.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.131 |