Learn More
Valnoctamide, MedChemExpress
Código de producto. 16475008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475008 10 mg 10 miligramos
16457737 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY121877
MedChemExpress Valnoctamide (Valmethamide), a derivative of valproate, suppresses benzodiazepine-refractory status epilepticus. Valnoctamide (Valmethamide) acts directly on GABAA receptors.
Valnoctamide (Valmethamide), a derivative of valproate, suppresses benzodiazepine-refractory status epilepticus. Valnoctamide (Valmethamide) acts directly on GABAA receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valnoctamide
Forma física Solid
CAS 4171-13-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H17NO
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Valmethamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (698.18 mM)
SMILES CCC(C(C(N)=O)CC)C
Peso molecular (g/mol) 143.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 98.0%