Learn More
Cloruro de Valnemulina, TRC
Código de producto. 30003979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003979 50 mg 50 miligramos
30004459 10 mg 10 miligramos
30006750 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09440050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133868-46-9
Peso molecular (g/mol) 601.28
Sinónimo (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopenta[8]annulen-8-yl [[2-[[(2R)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]-1,1-dimethylethyl]sulfanyl]acetate hydrochloride, Acetic acid, 2-[[2-[[(2R)-2-amino-3-methyl-1-oxobutyl]amino]-1,1-dimethylethyl]thio]-, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, [[2-[(2-amino-3-methyl-1-oxobutyl)amino]-1,1-dimethylethyl]thio]-, 6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, monohydrochloride, [3aS-[3aα,4β,5α,6α,8β(S*),9α,9aβ,10S*]]-, Acetic acid, [[2-[[(2R)-2-amino-3-methyl-1-oxobutyl]amino]-1,1-dimethylethyl]thio]-, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester, monohydrochloride (9CI), 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacyclooctene, acetic acid deriv., Valnemulin hydrochloride
Nombre IUPAC (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Etinil-5-hidroxi-4,6,9,10-tetrametil-1-oxoxacecahidro-3a,9-propano-3aH-ciclopenta[8]anulen-8-yl [[2-[[(2R)-2-amino-3-metilbutanoil]amino]-1,1-dimetilil]sulfanil]cloruro de acetato
SMILES Cl.CC(C)[C@@H](N)C(=O)NCC(C)(C)SCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CC[C@@H](C)[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valnemulin hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C31 H52 N2 O5 S . Cl H
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H52N2O5S.ClH/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31;/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37);1H/t19-,20+,22-,24-,25+,26+,29-,30+,31+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 600.3364
Porcentaje de pureza >95%