Learn More
Valnemulin hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Valnemulin hydrochloride is a pleuromutilin antibiotic which inhibits protein synthesis in bacteria by binding the peptidyl transferase enzyme in the 50s ribosomal subunit.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valnemulin hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 133868-46-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H53ClN2O5S |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (166.31 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (166.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@H]([C@@H]([C@@](C)(C[C@H]1OC(CSC(C)(C)CNC([C@H](N)C(C)C)=O)=O)C=C)O)C(CCC2=O)(CC[C@H]3C)[C@]2([H])C31C.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 601.28 |
| Mostrar más |